Documentos clave
G004621
HPLC Analysis of Clenbuterol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)