Documentos clave
G004601
HPLC Analysis of α-Bromopalmitic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    2-Bromohexadecanoic acid, ≥99.0% (GC)
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)