G004468
HPLC Analysis of Dextromethorphan Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Aplicación
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)