Documentos clave
G001693
GC Analysis of Industrial Solvents on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (24211)
oven: 35 °C (8 min), 4 °C/min to 130 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec
injection: 0.5 μL, 200:1 split
liner: split, cup design
sample: 59 component neat solvent mixture
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Analito
Descripción
    Methanol
    Methyl formate
    Ethanol
    Acetone
    2-Propanol
    Ethyl formate
    1,1-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    Methyl acetate
    1-Propanol
    trans-1,2-Dichloroethylene
    1,1-Dichloroethane
    2-Butanone
    Hexane
    Ethyl acetate
    Chloroform
    Tetrahydrofuran
    2-Methyl-1-propanol
    2-Methoxyethanol
    1,2-Dichloroethane
    1,1,1-Trichloroethane
    Isopropyl acetate
    1-Butanol
    Benzene
    Carbon tetrachloride
    2-Nitropropane
    Trichloroethylene
    4-Methyl-2-pentanone
    3-Methylbutanol
    Toluene
    Isobutyl acetate
    2-Hexanone
    Mesityl oxide
    4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
    Chlorobenzene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Isopentyl acetate
    Cyclohexanol
    Styrene
    o-Xylene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    2-Ethoxyethyl acetate
    1,2-Dichlorobenzene
    o-Cresol
    m-Cresol
    p-Cresol
    Ver todo (47)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)