Documentos clave
G001488A
HPLC Analysis of Lysozyme, Myoglobin and Impurities on Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15cm × 4.6mm I.D., 5μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (75:25) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (25:75) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 25 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 220 nm
injection: 12 μL in 0.1% TFA
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)