G001074
GC Analysis of Permanent Gases on Carboxen®-1010 PLOT
suitable for GC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven: 35 °C (7.0 min), 24 °C/min to 225 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: TCD, 230 °C
carrier gas: helium, 3.0 mL/min
injection: 10 μL, direct using a sample valve, 150 °C
sample: Oxygen, carbon monoxide, methane, and carbon dioxide, each at 1.0% in nitrogen
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)