Documentos clave
FAP83946
Fusarium toxins in animal feed
reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 11,320.00
MXP 11,320.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 11,320.00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
MXP 11,320.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON), T-2, HT-2
Matrix Group: Animal Feed
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)