Documentos clave
ES5569
ChromegaChiral Chiral CCO F2, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 49,111.00
MXP 49,111.00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 49,111.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
MXP 49,111.00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral
fabricante / nombre comercial
ES Industries 153351-CCO-F2
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.0 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
ChromegaChiral CCO F2 is a 2-Fluoro 5-methylphenyl cellulose phase which can be used in SFC or HPLC. The addition of a fluorine atom into a phenyl carbamate cellulose structure can be useful in promoting a fluorophilic retention mechanism which can provide improved retention for fluorinated compounds. A fluorophilic retention mechanism can be particularly useful in medicinal chemistry and drug discovery, where more than a third of newly approved small molecule drugs contain fluorine.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)