Documentos clave
ES5074
GreenSep 4-Ethyl Pyridine SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
GreenSep
fabricante / nombre comercial
ES Industries 115191-GS-PYE4
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
4-ethyl pyridine phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
GreenSep 4-Ethyl Pyridine is an alternative to and provides different selectivity to GreenSep Ethyl Pyridine (2- ethyl pyridine). The chromatogram below shows the separation of chemicals such as ibuprofen, ketoprofen and niflumic acid, without peak shape modifiers, and is a prime example of the superior peak shape performance obtainable with the GreenSep 4-Ethyl Pyridine column.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
GreenSep is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)