Documentos clave
ERMBD513
Cd in Cocoa
BAM Certified Reference Material, Cd (Low)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
fabricante / nombre comercial
BAM
concentración
Cd (Low)
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)