Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details Trace Elements Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)