Merck
ERMAC082
6-Methylchrysene
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 7,842.00
MXP 7,842.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 7,842.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H14
Número de CAS:
Peso molecular:
242.31
Beilstein:
1954732
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 7,842.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
Clave InChI
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)