Documentos clave
CRM40605
Supelco
IPDI-DBA Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Sinónimos:
Isophorone diisocyanate dibutylamine oligomers standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
envase
ampule of 1 mL
concentración
in methanol (varied conc.)
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 2)
    IPDI-isocyanurate-di-n-buyltamines (oligomers)
recogida de la muestra
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)