Merck
CRM36103
Supelco
Acetyleugenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Eugenyl acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
densidad
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
142 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)