Documentos clave
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, needle size 23 ga (cone tip), needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm, pkg of 6 ea, color (dark orange)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga (cone tip)
descripción
10FX-HP-0.63
Características
needle type F (fixed)
syringe type SuperfleX
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002838
aguja L × D.E.
42 mm × 0.63 mm
volumen
10 μL
Información legal
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)