BP754
Ramipril impurity K
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(αS,3S,5aS,8aS,9aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-acetic acid
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ramipril
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21[C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)O)CCC3
InChI
1S/C21H26N2O4/c1-13-19(24)23-16-9-5-8-15(16)12-18(23)20(25)22(13)17(21(26)27)11-10-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,13,15-18H,5,8-12H2,1H3,(H,26,27)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
DZRWPCCIYKIPJW-HILJTLORSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)