Documentos clave
97779-U
Supelco
Flash-300 Pump Piston Seal Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
técnicas
LPLC: suitable
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)