96047
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
técnicas
HPLC: suitable
mp
164-167 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)