94743
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctanoic acid
About This Item
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
LC/MS: suitable
aplicaciones
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)O
InChI
1S/C8H5F11O2/c9-4(10,2-1-3(20)21)5(11,12)6(13,14)7(15,16)8(17,18)19/h1-2H2,(H,20,21)
Clave InChI
ABFCFCPCGMHSRX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)