Merck
89878
Supelco
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
analytical standard
Sinónimos:
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1698309
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.8 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
1301 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
Clave InChI
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - Cleveland open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)