Documentos clave
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 43,097.00
MXP 43,097.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 43,097.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
MXP 43,097.00
Check Cart for Availability
Nombre del producto
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymethacrylate
grupo activo de la matriz
Glycoprotein phase
tamaño de partícula
5 μm
Intervalo de pH operativo
4.0-8.0
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.