Documentos clave
822817
TOYOPEARL® MX-Trp-650M Bulk Media
bottle of 25 mL, phase tryptophan, 75 μm particle size
Seleccione un Tamaño
25 ML
MXP 5,753.00
MXP 5,753.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
MXP 5,753.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
MXP 5,753.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22817
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
tryptophan phase
tamaño de partícula
75 μm
pH operativo
3-13
capacidad
75 g/L adsorption capacity (γ globulin)
técnica de separación
mixed mode
Descripción general
Toyopearl MX-Trp-650M is a high capacity mixed-mode resin used for the purification of monoclonal antibodies and other proteins. The multimodal resin maintains dynamic binding capacity (DBC) at elevated feedstock or buffer conductivities. Along with fast binding and elution kinetics, Toyopearl MX-Trp-650M minimizes the amount of WFI needed for either feedstock dilution, or column elution, leading to lower in-process pool volumes and higher throughput.
Toyopearl MX-Trp-650M maintains a high DBC even after extended CIP (clean in place) cycles using 0.5 mol/L NaOH.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)