Documentos clave
82027-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 20,430.00
MXP 20,430.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 20,430.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
MXP 20,430.00
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Hamilton PRP-X200 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L22
fabricante / nombre comercial
Hamilton
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
The Hamilton PRP-X200, cation exchange columns are used in the separation of inorganic and organic, mono or divalent cations.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)