Documentos
819819
TOYOPEARL® size exclusion media
HMW, phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 3 × 150 mL, particle size 45 μm
Sinónimos:
TOYOPEARL® Size Exclusion Sampler
About This Item
UNSPSC Code:
41106500
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
packaging
bottle of 3 × 150 mL
manufacturer/tradename
Tosoh 19819
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
hydroxylated methacrylic polymer phase
pore size
45 μm particle size
operating pH
2-13
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Los empaques Toyopearl para cromatografía de exclusión por tamaño/ filtración en gel ofrece importantes características entre éstas:
¿ Alta fuerza mecánica - úsela a flujos altos
¿ Estabilidad en solventes orgánicos
¿ Puede ser empacada por presión hidrostática o con bomba (5-7 bar)
¿ Rango de pH de 2-12
¿ Puede ser autoclavable
El medio Toyopearl fracciona mezclas de proteínas y otros compuestos de alto peso molecular de amplio rango. Usted puede usar estos empaques para diversos análisis, tales como separaciones de RNA de proteínas, resolver oligosacáridos por su grado de polimerización y aislar aglutinin mientras se manteniene una alta titración de hemoaglutinación.
Particularmente el gel Toyopearl HW-40 puede ser usado efectivamente con solventes orgánicos.
Specifications
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physical form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
103.1 °F
flash_point_c
39.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)