819812
TOYOPEARL® HW-55F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 45 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 150 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19812
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
45 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)