Documentos clave
819303
TSKgel® SuperHZ2000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 48,887.00
MXP 48,887.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 48,887.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
MXP 48,887.00
Check Cart for Availability
Nombre del producto
TSKgel® SuperHZ2000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19303
Parámetros
0.7 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
20 Å
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
TSKgel SuperHZ2000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 10,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Forma física
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)