Documentos clave
818153
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 16,158.00
MXP 16,158.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 16,158.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
MXP 16,158.00
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® ODS-120T, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh ODS-120T, 18153
Extensión del etiquetado
22% Carbon, multilayer, encapped
Parámetros
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 2 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
150 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)