Documentos clave
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
Extensión del etiquetado
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parámetros
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
125 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Guard Column for 6 mmID TSKgel Octadecyl-2PW columns. TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forma física
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)