814715
TSKgel® SP-5PW (20) Bulk Media
bottle of 1 L, phase sulfonic acid, 20 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
Seleccione un Tamaño
MXP 225,044.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 225,044.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Productos recomendados
Línea del producto
TSKgel®
Formulario
slurry
Características
counter ion Na+
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14715
Parámetros
20 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
20 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
cation exchange
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
103.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)