Documentos clave
814472
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
bottle of 100 g, phase tresyl-activated, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
dry, free flowing powder
envase
bottle of 100 g
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14472
Extensión del etiquetado
80 μmol/g dry resin ligand density
Parámetros
3 bar max. pressure
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
tresyl-activated phase
tamaño de partícula
65 μm
técnica de separación
affinity
Descripción general
Toyopearl AF-Tresyl-650 resin is an activated resin which readily binds to amine and thiol groups. The resin is provided dry for introduction into a buffered solution containing protein or other ligand in neutral to slightly alkaline (pH 7-8) conditions.
Forma física
Shipped in dry, free flowing powder.
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)