Documentos clave
807994
TOYOPEARL® SP-650C
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
Seleccione un Tamaño
250 ML
MXP 12,331.00
MXP 12,331.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
MXP 12,331.00
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
MXP 12,331.00
Check Cart for Availability
descripción
SP-650C
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Na+
envase
bottle of 250 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
methacrylate
grupo activo de la matriz
sulfopropyl phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
3-11
capacidad
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
45 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
compatibilidad
mode of use strong cation exchange chromatography
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)