Documentos clave
805748
Endfitting with fixed 10 μm frit for all 7.5 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
stainless steel, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 3,145.00
MXP 3,145.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 3,145.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
MXP 3,145.00
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 05748
técnicas
HPLC: suitable
tamaño de poro
10 μm
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)