Documentos clave
802374
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
Sinónimos:
Tubing, SS
Seleccione un Tamaño
5 EA
MXP 1,259.00
MXP 1,259.00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
MXP 1,259.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
MXP 1,259.00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Nombre del producto
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 02374
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I. × D.E.
10 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)