794-0325
HPLC Analysis of Chito-Oligosaccharides on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
sample preparation: distilled water
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)