Documentos clave
794-0121
Permanent gases and light hydrocarbons
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Carboxen-1006 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25461)
column: Carboxen 1004 micropacked, 2 m × 1/16 in. stainless steel (12846)
oven: 35 °C (1 min), 24 °C/min to 225 °C (micropacked)
oven: 35 °C (5 min), 24 °C/min to 225 °C (PLOT)
detector: TCD, 230 °C
carrier gas: helium, 22 cm/sec
injection: 35 μL
sample: 1% each analyte in nitrogen
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Methane
    Acetylene
    Carbon monoxide
    Water
    Nitrogen
    Carbon dioxide
    Ethane
    Ethylene
    Ver todo (8)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)