Merck
78945
Supelco
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O5 · xNa+
Número de CAS:
Peso molecular:
162.14 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)