Documentos clave
78887
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19D3H34NO5
Peso molecular:
362.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -25.0 to -19.0, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)