Merck
78340
Supelco
1-Octene
reference material
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1734497
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
36 mmHg ( 38 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
446 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
3.9 %
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
densidad
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clave InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)