Merck
74013
Supelco
4-Methyl-2-oxovaleric acid-13C6 sodium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H9NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)