Documentos clave
713-0264
Formaldehyde by OSHA Method 52
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: HMP-coated Supelpak 20 spiked with formaldehyde (10 μg)
adsorbent tube: ORBO-24 (20231)
column: SUPELCOWAX 10, 30m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25325)
oven: 50 °C (2 min) to 200 °C at 10 °C/min
detector: NPD, 220 °C
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL direct, 220 °C
idoneidad
application for air monitoring
aplicaciones
air monitoring
industrial hygiene
Información legal
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Formaldehyde solution
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)