Merck
68197
Supelco
N-Nitrosopyrrolidine
analytical standard
Sinónimos:
N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clave InChI
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)