Documentos clave
65731-U
Supelco
Discovery® Zr-Carbon HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
1% Carbon loading
Parámetros
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
30 m2/g
Matriz
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
carbon phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
Intervalo de pH operativo
1-14
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Características de la Discovery® Zr-Carbon:
• Excelente separación de isómeros geométricos y diastereoisómeros
• Superficie muy hidrófoba
• Retención muy distinta comparada con otras fases Discovery ZR para compuestos no iónicos
• Similar a carbón grafítico poroso pero con interacciones añadidas de intercambio iónico
• pH estable entre 1 y 14
• Estable térmicamente hasta 100 °C (hasta 150 °C con accesorio especial)
• Evite mezclas de compuestos aromáticos cíclicos porque son retenidos muy fuertemente por la Discovery ZR-Carbon
Características y beneficios
Características de la Discovery® Zr-Carbon:
• Excelente separación de isómeros geométricos y diastereoisómeros
• Superficie muy hidrófoba
• Retención muy distinta comparada con otras fases Discovery ZR para compuestos no iónicos
• Similar a carbón grafítico poroso pero con interacciones añadidas de intercambio iónico
• pH estable entre 1 y 14
• Estable térmicamente hasta 100 °C (hasta 150 °C con accesorio especial)
• Evite mezclas de compuestos aromáticos cíclicos porque son retenidos muy fuertemente por la Discovery ZR-Carbon
Otras notas
Features of Discovery® Zr-Carbon:
• Excellent separation of geometric isomers and diastereomers
• Very hydrophobic surface
• Most different retention compared to other Discovery ZR phases for non-ionic compounds
• Similar to porous graphitic carbon, but with added ion-exchange interactions
• pH stable from 1-14
• Thermally stable up to 100 °C (up to 150 °C in special hardware)
• Avoid fused-ring aromatics as they are too strongly retained by Discovery ZR-Carbon
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)