Documentos clave
64833
Supelco
In-line Impinger Trap w/ 20mm thread
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,376.00
MXP 2,376.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,376.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
MXP 2,376.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 1
técnicas
active air sampling: suitable
Longitud
152 mm (6 in.)
tapón diám.
20 mm
impactador volumen
15 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Purgador enano a roscar - rosca de 20mm, cuerpo estándar de vidrio. Viales 6-dram (22mL) incluido.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)