Documentos clave
64753-U
Supelco
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
Sinónimos:
LC COL 400MM X 19MMID W/FRIT STOPCOCK
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.52
material
PTFE stopcock
glass coarse frit
technique(s)
LPLC: suitable
column L × O.D. × I.D.
400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Descrito en el Protocolo US EPA - Cuando limpie o seque muestras para análisis de pesticidas o contaminantes prioritarios llene estas columnas con los adsorbentes apropiados.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)