Documentos clave
64728
Macro condenser w/gr jt
for use with Kuderna-Danish Sample Concentrator
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descripción
ground joint
snyder column 0-ball
envase
pkg of 1
compatibilidad
for use with Kuderna-Danish Sample Concentrator
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)