Documentos clave
61863-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Sinónimos:
Proteomix® HIC Butyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 12,842.00
MXP 12,842.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 12,842.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
MXP 12,842.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Nombre del producto
Proteomix® HIC Butyl-NP5, Guard cartridge with holder, 5 μm, NP, L × I.D. 10 mm × 4 mm
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 431NP5-4001C
envase
1 ea of
Parámetros
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 mm × 4 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)