Documentos clave
59205
Supelco
Postcolumn Reactor, Single Bead String Reactor
Acid Washed/Silanized
Sinónimos:
SINGLE BEAD STRING REACTOR ACID WASHED/SILANIZED 250U
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
tamaño D.E. × D.I.
30 cm × 250 μm × 0.5 mm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)