Documentos clave
58462
Supelco
Accesorios Dynaseal
Set of nuts, collet, and ferrule
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
envase
pkg of 2 ea
Adaptador
10-32 male Dynaseal nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing (collet included)
Características y beneficios
Estas conexiones de cierre manual mantienen un sello a presiones de más de 7000psi (490kg/ cm2). Cada conexión consta de una tuerca reutilizable, collar y férrula. La férrula no deforma asientos de acero inoxidable y puede volverse a usar. Excepto por las conexiones para válvulas Rheodyne, estas conexiones son compatibles con todas las conexiones de compresión hembra de 1/ 16 in. en columnas HPLC. Los separadores son útiles para un sello hermético en algunas conexiones de extremo de columna con diferente tamaño de rosca.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)