Documentos clave
57529-U
Supelco
SPME FFA-FS Plunger Recovery Tool
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
aplicaciones
food and beverages
Otras notas
Although we no longer distribute SPME-FFA products andaccessories, these products are available and distributed exclusively byChromline. Please visit the Chromline websiteor contact [email protected] for more information.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)