Documentos clave
57148-U
Supelco
SPE tube
Si-5G-44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20
Seleccione un Tamaño
20 EA
MXP 7,708.00
MXP 7,708.00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
MXP 7,708.00
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
MXP 7,708.00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Nombre del producto
12mL SI-5G-44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20
material
polypropylene tube
Quality Level
composition
bed wt., 5 g
packaging
pk of 20
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
matrix active group
silica bonding
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)